missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aldicarb-sulfoxide 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aldicarb-sulfoxide |
| CAS | 1646-87-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aldicarb-sulfoxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H14 N2 O3 S |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10) |
| LEDER | CNC(=O)ON=CC(C)(C)S(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2-methyl-2-methylsulfinylpropylidene)amino] N-methylcarbamate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?