missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aldicarb, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aldicarb |
| CAS | 116-06-3 |
| Molekylformel | C7 H14 N2 O2 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Propionaldehyde, 2-methyl-2-(methylthio)-, O-(methylcarbamoyl)oxime (8CI), 2-Methyl-2-(methylthio)propionaldehyde O-(methylcarbamoyl)oxime, Aldicarb, NSC 379586, OMS 771, Temik, Temik 10G, Temik G 10, UC 21149 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10) |
| LEDER | CNC(=O)ON=CC(C)(C)SC |
| IUPAC-namn | [(2-methyl-2-methylsulfanylpropylidene)amino] N-methylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.26 |
| Formel vikt | 190.0776 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?