Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aldolase |
| CAS | 9024-52-6 |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | D -Fructose-1, 6-bisphosphate-D -glyceraldehyde-3-phosphate lyase, E.C. 4.1.2.13 |
| Formel vikt | ≈161,000 |
| Fysisk form | Pulver |