Läs mer
Aldosteron 21-acetat, TRC
Artikelnummer. 30310491
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
2 mg
Artikelnummer. Kvantitet
30310491 2 mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30310491 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5147102MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Aldosterone 21-Acetate
CAS 2827-21-6
Molekylformel C23H30O6
Kvantitet 2 mg
Synonym Aldosterone 21-Monoacetate, (11beta)-21-(Acetyloxy)-11,18-epoxy-18-hydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C23H30O6/c1-12(24)28-11-18(26)17-6-5-16-15-4-3-13-9-14(25)7-8-22(13,2)20(15)19-10-23(16,17)21(27)29-19/h9,15-17,19-21,27H,3-8,10-11H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19-,20+,21?,22-,23+/m0/s1
LEDER CC(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]5C[C@]12C(O)O5
IUPAC-namn [2-[(1R,2S,5S,6S,14R,15S,16S)-18-hydroxy-14-metyl-11-oxo-17-oxapentacyklo[14.2.1.01,5.06,15.09,14]nonadec-9-en-2-yl]-2-oxoetyl] acetat
Molekylvikt (g/mol) 402.48
Formel vikt 402.2042