Läs mer
Aldosteron 21-acetat, TRC
Produktkod. 30327435
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30327435 1 mg
1 options
Produktkod. 30327435 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5147101MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aldosterone 21-Acetate
CAS 2827-21-6
Molekylformel C23H30O6
Kvantitet 1 mg
Synonym Aldosterone 21-Monoacetate, (11beta)-21-(Acetyloxy)-11,18-epoxy-18-hydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C23H30O6/c1-12(24)28-11-18(26)17-6-5-16-15-4-3-13-9-14(25)7-8-22(13,2)20(15)19-10-23(16,17)21(27)29-19/h9,15-17,19-21,27H,3-8,10-11H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19-,20+,21?,22-,23+/m0/s1
LEDER CC(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]5C[C@]12C(O)O5
IUPAC-namn [2-[(1R,2S,5S,6S,14R,15S,16S)-18-hydroxy-14-metyl-11-oxo-17-oxapentacyklo[14.2.1.01,5.06,15.09,14]nonadec-9-en-2-yl]-2-oxoetyl] acetat
Molekylvikt (g/mol) 402.48
Formel vikt 402.2042