missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aldosteron 3-(O-karboxymetyl)oxim (>80 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aldosterone 3-(O-Carboxymethyl)oxime |
| CAS | 55482-95-6 |
| Molekylformel | C23 H31 N O7 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | [[[(11β)-11,21-Dihydroxy-18,20-dioxopregn-4-en-3-ylidene]amino]oxy]acetic Acid, Pregnane Acetic Acid Derivative, 4-Pregnen-11β,21-diol-3,18,20-trione 3-O-Carboxymethyloxime, 2-((((8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S,E)-13-Formyl-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ylidene)amino)oxy)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H31NO7/c1-22-7-6-14(24-31-11-20(29)30)8-13(22)2-3-15-16-4-5-17(19(28)10-25)23(16,12-26)9-18(27)21(15)22/h8,12,15-18,21,25,27H,2-7,9-11H2,1H3,(H,29,30)/b24-14+/t15-,16-,17+,18-,21+,22-,23+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC\C(=N/OCC(=O)O)\C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@]4(C[C@H](O)[C@H]23)C=O |
| IUPAC-namn | 2-[(E)-[(8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-13-formyl-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10-metyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-yliden]amino]oxyättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.49 |
| Formel vikt | 433.2101 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?