Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Aldosteron, 98%
Produktkod. 10763724 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10763724 25 mg Glasflaska 25mg
10723411 5 mg Glasflaska 5mg
10195493 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10763724 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 215360250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Aldosteron, CAS # 52-39-1, är ett hormon som utsöndras av binjurebarken, som reglerar elektrolyt- och vattenbalansen genom att öka njurretentionen av natrium- och kaliumutsöndring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Aldosteron är ett pregnanbaserat steroidhormon som produceras av den yttre delen (zona glomerulosa) av binjurebarken i binjuren genom inverkan av aldosteronsyntas (CYP11B2)
  • Det modulerar elektrolyt- och vattenbalansen genom att öka njurretentionen av natrium- och kaliumutsöndring.
Användningsområden
  • Aldosteron binder till mineralokortikoidreceptorer (MR; NR3C2) och MR-aldosteronkomplex som reglerar uttrycket av gener involverade i retention av natrium, utsöndring av kalium och vattenreabsorption, vilket resulterar i en ökning av blodtrycket
  • In vitro har det varit involverat i patogenesen av fetma-relaterad glomerulopati genom aktivering av Wnt/β -cateninsignalering i podocyter
  • Aldosteron har använts i kombination med salt för att framkalla njurskada hos möss
  • Det används för att stimulera primära leversinusformade endotelceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52-39-1
Molekylformel C21H28O5
Molekylvikt (g/mol) 360.45
MDL-nummer MFCD00051136
InChI-nyckel PQSUYGKTWSAVDQ-ZVIOFETBSA-N
Synonym aldosterone, electrocortin, aldocortin, aldocorten, aldocortene, +-aldosterone, elektrocortin, d-aldosterone, reichstein x, 18-oxocorticosterone
PubChem CID 5839
ChEBI CHEBI:27584
IUPAC-namn (8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-hydroxi-17-(2-hydroxiacetyl)-10-metyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]-1-defenant
LEDER CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4C(=O)CO)C=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aldosterone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Förlust vid torkning 6,0 % max. (105 °C, 3 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 mg
Beilstein 08, IV, 3491
Merck Index 15, 218
Specifikt rotationsförhållande +155,00 (20,00 °C c=0,1, CHCl3)
Specifik rotation +150° till +162° (20 °C, 589 nm) (c=0,1, CHCl3)
Formel vikt 360.45
Procent renhet ≥97,5 % (HPLC)
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.