Läs mer
Invitrogen™ Aldosteron konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Beskrivning
Aldosterontävlingen ELISA kvantifierar aldosteron i extraherat serum, plasma, urin, torkade fekala extrakt eller cellodlingsmedium.
Metodens princip
Aldosterontävlingen ELISA Kit för endast forskningsanvändning är utformat för att kvantitativt mäta aldosteron som finns i extraherat serum och plasma, eller i urin, extraherade torkade fekala prover och vävnadsodlingsmediaprover. En aldosteronstamlösning tillhandahålls för att generera en standardkurva för analysen och alla prover bör avläsas från standardkurvan. Standarder eller utspädda prover pipetteras i den medföljande plattan belagd med en infångningsantikropp. Ett aldosteron-peroxidaskonjugat tillsätts till standarderna och proverna i brunnarna. Bindningsreaktionen initieras genom tillsats av en polyklonal antikropp mot aldosteron till varje brunn. Efter inkubation tvättas plattan och substrat tillsätts. Substratet reagerar med det bundna aldosteron-peroxidaskonjugatet. Efter en kort inkubation stoppas reaktionen och intensiteten av den genererade färgen detekteras i en mikrotiterplattläsare som kan mäta vid 450 nm.
Rigorös validering
Varje tillverkade parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 3,906 till 4000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 4.97 pg/mL |
| Beskrivning | Aldosteron konkurrenskraftig ELISA Utrustning |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Fekalt extrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin |
| Tillräckligt för | 10 x 96 analyser |
| För användning med (applikation) | ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Interassay CV | 19.5% |
| Visa mer |