Läs mer
Aldosteron-d7 (Major), TRC
Produktkod. 30312159
Change view
Kvantitet:
0.25 mg
0.5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30312159 0.5 mg
30314126 0.25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312159 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5147020.5MG
 Begränsad artikel
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aldosterone-d7
Molekylformel C21H21D7O5
Kvantitet 0.5 mg
Synonym (11β)-11,21-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-18-al-d7, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,18,20-trione-d7, 18-Formyl-11β,21-dihydroxy -4-pregnene-3,20-dione-d7, 18-Oxocorticosterone-d7, Aldocortene-d7, Electrocortin-d7, Elektrocortin-d7, NSC 73856-d7, Reichstein X-d7
InChI formel InChI=1S/C21H28O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,11,14-17,19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1/i2D2,6D2,8D,10D2
LEDER O=C1C([2H])([2H])C[C@@]2(C)C(C([2H])([2H])C[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C=O)[C@@]3([H])CC[C@@H]4C(C([2H])([2H])O)=O)=C1[2H]
IUPAC-namn (8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-2,2,4,6,6-pentadeuterio-17-(2,2-dideuterio-2-hydroxyacetyl)-11-hydroxy-10-metyl-3-oxo-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-13-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 367.49