Läs mer
Aldox Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aldox Hydrochloride |
| CAS | 351523-23-4 |
| Molekylformel | C19H40N2O . HCl |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | N-[3-(Dimethylamino)propyl]tetradecanamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H40N2O.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19(22)20-17-15-18-21(2)3;/h4-18H2,1-3H3,(H,20,22);1H |
| LEDER | Cl.CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN(C)C |
| IUPAC-namn | N-[3-(dimethylamino)propyl]tetradecanamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 349 |
| Formel vikt | 348.2907 |