Läs mer
Aldox, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aldox |
| CAS | 45267-19-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H40 N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-[3-(Dimethylamino)propyl]tetradecanamide, Dimethylaminopropyl Myristamide, Lexamine M 13, Myristamidopropyl Dimethylamine, N-[3-(Dimethylamino)propyl]myristamide, Schercodine M |
| InChI formel | InChI=1S/C19H40N2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19(22)20-17-15-18-21(2)3/h4-18H2,1-3H3,(H,20,22) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN(C)C |
| IUPAC-namn | N-[3-(dimethylamino)propyl]tetradecanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.53 |
| Visa mer |