Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Alectinib, 95 %
Produktkod. 17130646 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17130646 100 mg
1 options
Produktkod. 17130646 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 468081000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alectinib
CAS 1256580-46-7
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C30H34N4O2
Formel vikt 482.62
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.