Läs mer
Alendronatsyra, TRC
Produktkod. 30135673
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135673 10 g
30007608 5 g
30004975 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135673 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA52126310G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66376-36-1
Molekylformel C4H13NO7P2
Molekylvikt (g/mol) 249.1
Synonym P,P'-(4-Amino-1-hydroxybutylidene)bis[phosphonic Acid], 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-bisphosphonic Acid, 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-diphosphonate, 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-diphosphonic Acid, 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-diyldiphosphonic Acid, 4-Amino-1-hydroxybutylidene-1,1-bis(phosphonic Acid), ABDP, Alendronic Acid(4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, BPH 1, Marvil, (4-Amino-1-hydroxybutylidene)bis-phosphonic Acid
IUPAC-namn (4-amino-1-hydroxy-1-fosfonobutyl) fosfonsyra
LEDER C(CC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alendronate Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H13NO7P2/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)
Formel vikt 249.0167