Läs mer
Alendronate sodium hydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16475286
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16475286 100 mg
16461596 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16475286 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY11101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
MedChemExpress Alendronate (sodium hydrate) is a farnesyl diphosphate synthase inhibitor with IC50 of 460 nM.
Alendronate (sodium hydrate) is a farnesyl diphosphate synthase inhibitor with IC50 of 460 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alendronate sodium hydrate
Fysisk form Solid
CAS 121268-17-5
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H18NNaO10P2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Alendronate MK 217 G-704650 Adronat
Löslighetsinformation H2O : ≥ 28.57 mg/mL (87.88 mM)
LEDER OP(C(O)(CCCN)P(O)(O[Na])=O)(O)=O.[3H2O]
Molekylvikt (g/mol) 325.12
Formel vikt 325.12
Procent renhet 97.0%