Läs mer
Alendronatnatriumtrihydrat, 97 %
Beskrivning
Alendronatnatriumtrihydrat används som benresorptionshämmare, farnesyldifosfatsyntashämmare och CD45-proteintyrosoffatashämmare. En robust hämmare av benresorption som inducerar apoptos. Alendronat hämmar migrationen och invasionen av PC-3-celler (sc-2220) genom att störa mevalonatvägen. Dessutom är Alendronat, natriumsalt en hämmare av CD45RC och MMP.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Alendronatnatriumtrihydrat används som benresorptionshämmare, farnesyldifosfatsyntashämmare och CD45-proteintyrosoffatashämmare. En robust hämmare av benresorption som inducerar apoptos. Alendronat hämmar migrationen och invasionen av PC-3-celler (sc-2220) genom att störa mevalonatvägen. Dessutom är Alendronat, natriumsalt en hämmare av CD45RC och MMP.
Löslighet
Löslig i vatten vid 10 mg/ml
Anteckningar
Förvara den på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C. Håll dig borta från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alendronate sodium trihydrate |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 g |
| Merck Index | 14,229 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten vid 10 mg/ml |
| Formel vikt | 325,12 (271,08 Vattenfattig) |
| Procent renhet | 97% |
| Fysisk form | Solid |
RUO– Endast forskningsanvändning