Läs mer
Alendronsyra-d6 (Major), TRC
Produktkod. 30319780
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30319780 2.5 mg 2.5mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319780 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5212522.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alendronic Acid-d6
CAS 1035437-39-8
Molekylformel C4 D6 H7 N O7 P2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Phosphonic acid, P,P'-(4-amino-1-hydroxybutylidene-2,2,3,3,4,4-d6)bis- (ACI), P,P'-(4-Amino-1-hydroxybutylidene-2,2,3,3,4,4-d6)bis[phosphonic acid] (ACI), 4-Amino-1-hydroxy-1,1-butanediphosphonic-2,2,3,3,4,4-d6 acid, Alendronic Acid-d6, Alendronic Acid-D6 (3-aminopropyl-1,1,2,2,3,3-D6), Alendronic-2,2,3,3,4,4-d6 Acid
InChI formel InChI=1S/C4H13NO7P2/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)/i1D2,2D2,3D2
LEDER [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
IUPAC-namn (4-amino-2,2,3,3,4,4-hexadeuterio-1-hydroxy-1-fosfonobutyl) fosfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 255.133
Formel vikt 255.054