Läs mer
Alendronsyra mononatriumsalttrihydrat, TRC
Produktkod. 30326671
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30326671 1 g
1 options
Produktkod. 30326671 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5212501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium alendronate trihydrate
CAS 121268-17-5
Molekylformel C4H12NO7P2.Na.3H2O
Kvantitet 1 g
Synonym Sodium Alendronate Trihydrate, Phosphonic acid, P,P'-(4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, sodium salt, hydrate (1:1:3) (ACI), Phosphonic acid, (4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, monosodium salt, trihydrate (9CI), Alendronate monosodium trihydrate, Alendronate sodium hydrate, Alendronic acid monosodium salt trihydrate, Monosodium alendronate trihydrate, Sodium alendronate hydrate, Teiroc
InChI formel InChI=1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
LEDER O.O.O.[Na+].NCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
IUPAC-namn natrium; (4-amino-1-hydroxy-1-fosfonobutyl)-hydroxyfosfinat; trihydrat
Molekylvikt (g/mol) 325.12
Formel vikt 325.0304