Läs mer
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 350 antikroppsmärkningssats
Produktkod. 10654823
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10654823 1 Kit Varje
1 options
Produktkod. 10654823 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer A20180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta kit är optimerat för märkning 100μ g antikropp per reaktion med blått fluorescerande Alexa Fluor™ 350.
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Antikroppsmärkningssatser är ett bekvämt sätt att märka små mängder antikroppar med Alexa Fluor™ färgämnen (val av 10 färger). Detta kit är optimerat för märkning av μ100 g antikropp per reaktion med blå fluorescerande Alexa Fluor™ 350. Jämförelsevis små mängder av andra proteiner (> 40 kDa) kan också märkas.
Satsen innehåller allt du behöver för att utföra fem separata märkningsreaktioner samt för att rena de resulterande konjugaten. Konjugat är idealiska för flera tillämpningar, inklusive flödescytometri, fluorescensmikroskopi, immunhistokemi, primär detektion, ELISA, immuncytokemi, indirekt FISH och mer.
Viktiga egenskaper hos Alexa Fluor™ 350 antikroppsmärkningssats:
•Med ett excitations- och emissionsmaximum på 346/442 nm, Alexa Fluor™ 350 kan effektivt exciteras med hjälp av en UV-laserlinje och detekteras under standard DAPI-filter
• Märkta proteiner är vanligtvis klara att användas inom 90 minuter (∼ 15 min praktisk tid)
• Användbar för märkning μav 100 g protein
• Optimerad för småskalig märkning av vilket protein som helst> 40 kDa
• Renad med bekväma centrifugeringsfilter
• Stabiliserande proteiner måste avlägsnas från provet före märkning
• Inkluderar detaljerade instruktioner för att bestämma graden av märkning (DOL)
Bättre resultat och arbetsflöden med primärmärkta antikroppar
En primär antikropp direkt märkt med en fluorofor ger ofta lägre bakgrundsfluorescens och mindre ospecifik bindning. Vidare kan flera primära antikroppar av samma isotyp eller härledda från samma art lätt användas i samma experiment om de är direkt märkta med kompatibla fluoroforer.
Överlägsen Alexa Fluor™ Färgämnen
Jämfört med traditionella färgämnen, Alexa Fluor™ färgämnen är ljusare, mer fotostabila och mer pH-resistenta mellan pH 4 och 10. Och generellt vid användning Alexa Fluor™ färgämnen kan högre grader av märkning uppnås utan intramolekylär släckning. För detaljer se Alexa Fluor™ Färgämnen som spänner över det synliga och infraröda spektrumet —Avsnitt 1.3.
Lär dig mer om protein- och antikroppsmärkning
Vi erbjuder ett brett urval av Molecular Probes™ antikropps- och proteinmärkningssatser för att passa ditt startmaterial och din experimentuppställning. Se Antikroppsmärkning från A till Ö eller använd vårt urvalsverktyg för märkningskemi för andra val. För att lära dig mer om våra olika kit, läs Kit för märkning av proteiner och nukleinsyror —avsnitt 1.2 i Molecular Probes™ Handbok.
Vi gör ett anpassat antikroppskonjugat åt dig
Om du inte hittar det du letar efter i vår lagerförda lista, förbereder vi ett anpassat antikroppskonjugat åt dig. Vår tjänst för anpassad konjugering är effektiv och konfidentiell, och vi står för kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Etikettsats
Kvantitet 1 Kit
Innehåll och lagring Alexa Fluor™ 350 Antibody Labeling Kit kommer med 5 flaskor med reaktivt färgämne, natriumbikarbonat, reningsharts, spinnkolonner och uppsamlingsrör.
  • Förvaras vid 2 °C till 8 °C, skyddat från ljus. Komponent A kan lagras från -20 °C till +8 °C.
  • Detektionsmetod fluorescens
    Excitation/Emission 346/442 nm
    Märkningsmetod Konjugationsbaserad
    Märkning Skala 100μ g
    Frakt skick Rumstemperatur
    Produktlinje Alexa Fluor
    Etikett eller färgämne Alexa Fluor 350
    Färg Blått
    Märkningsmål Antikroppar, Proteiner
    Etiketttyp Alexa Fluor