Läs mer
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Alkyne (Alexa Fluor™ 488 5-karboxamido-(propargyl), bis(trietylammoniumsalt)), 5-isomer
Beskrivning
Den grönfluorescerande Alexa Fluor™ 488 alkyn är reaktivt med azider via en kopparkatalyserad klickreaktion. Förutom att vara en mycket ljus och fotostabil fluorofor för användning med flödescytometri, mikroskopi och HCS, Alexa Fluor™ 488 kan också användas som en bio-ortogonal eller biologiskt unik hapten för användning i applikationer som kräver signalförstärkning.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Fast |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Produkttyp | Alkyn |
| Molekylvikt (g/mol) | 773,91 Da |
| Löslighet | DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Innehåll och lagring | Butik på≤ -20 °C, torka ut och skydda mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Azid |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Reaktiv grupp | Alkyn |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |