Läs mer
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Azid (Alexa Fluor™ 488 5-karboxamido-(6-azidohexanyl), bis(trietylammoniumsalt)), 5-isomer
Produktkod. 10033964
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10033964 0.5 mg Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10033964 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer A10266
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Den grönfluorescerande Alexa Fluor™ 488-azid är reaktiv med terminala alkyner via en kopparkatalyserad klickreaktion.
Den grönfluorescerande Alexa Fluor™ 488-azid är reaktiv med terminala alkyner via en kopparkatalyserad klickreaktion. Förutom att vara en mycket ljus och fotostabil fluorofor för användning med flödescytometri, mikroskopi och HCS, Alexa Fluor™ 488 kan också användas som en bio-ortogonal eller biologiskt unik hapten för användning i applikationer som kräver signalförstärkning.
Lagerkoncentrationer på 1 till 10 mM i vattenfri DMSO av hög kvalitet rekommenderas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Fast
Kvantitet 0.5 mg
Produkttyp Azid
Molekylvikt (g/mol) 861,04 g/mol
Löslighet DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid)
Innehåll och lagring Butik på≤ -20 °C, torka ut och skydda mot ljus.
Kemisk reaktivitet Alkyn
Detektionsmetod fluorescens
Frakt skick Rumstemperatur
Systemtyp Click-iT™
Reaktiv del Amin, azid
Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ 488
Etiketttyp Alexa Fluor
Färg Klart
Produktlinje Alexa Fluor, Molecular Probes
Emission 519 nm
Excitation 495 nm