Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Cadaverine
Produktkod. 10133942
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10133942 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10133942 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30676
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Alexa Fluor™ 488 Cadaverine är användbart som ett polärt spårämne och som ett reaktivt färgämne för märkning av proteiner via en karboxylsyradel.
Alexa Fluor™ 488 Cadaverine är användbart som ett polärt spårämne och som ett reaktivt färgämne för märkning av proteiner via en karboxylsyradel. Alexa Fluor™ 488 är ett ljust, grönt fluorescerande färgämne med excitation som är idealiskt lämpat för 488 nm laserlinjen. Används för stabil signalgenerering inom bildbehandling och flödescytometri, Alexa Fluor™ 488 färgämne är vattenlösligt och pH-okänsligt från pH 4 till pH 10. Förutom reaktiva färgämnen erbjuder vi Alexa Fluor™ 488-färgämne konjugerat till en mängd olika antikroppar, peptider, proteiner, spårämnen och amplifieringssubstrat optimerade för cellulär märkning och detektion.
Detaljerad information om detta AlexaFluor™ kadaverin:
• Fluoroforetikett: Alexa Fluor™ 488 färgämne
• Reaktiv grupp: kadaverin
• Reaktivitet: karboxylsyror, aldehyder och ketoner (och glutaminrester genom en enzymkatalyserad transamideringsreaktion)
• Ex/Em av konjugatet: 493/516 nm
• Extinktionskoefficient: 73 000 M -1 cm -1
• Spektralt liknande färgämnen: FITC, GFP
• Molekylvikt: 640,61 g/mol
Cell Tracking and Tracing Applications
Alexa Fluor™ kadaveriner gör utmärkta fluorescerande polära spårämnen eftersom de är ljusa, små och vattenlösliga. Eftersom de innehåller en aldehydfixerbar funktionell grupp kan de fixeras i celler genom behandling med formaldehyd eller glutaraldehyd. De laddas lätt in i cellerna genom mikroinjektion, infusion från lapppipett eller upptag inducerat av vår Influx™ Pinocytisk cellladdningsreagens (kat. nr. I14402).
Proteinmärkningsapplikationer
Alexa Fluor™ kadaveriner kan användas som reaktiva molekyler för att tillsätta en fluorescerande märkning till karboxylsyror med användning av ett kopplingsmedel såsom en karbodiimid; de reagerar inte spontant med karboxylsyror i lösning. De reagerar emellertid spontant med de vanliga aminreaktiva funktionella grupperna, inklusive succinimidylestrar och isotiocyanater. Den aminhaltiga Alexa Fluor™ kadaveriner kan också användas för att märka glutaminrester i vissa proteiner och peptider via en enzymkatalyserad transamideringsreaktion.
Lär dig mer om protein- och antikroppsmärkning
Vi erbjuder ett brett urval av Molecular Probes™ antikropps- och proteinmärkningssatser för att passa ditt startmaterial och din experimentuppställning. Se våra antikroppsmärkningssatser eller använd vårt Labeling Chemistry Selection Tool för andra val. För att lära dig mer om våra märkningssatser, läs Kit för märkning av proteiner –och nukleinsyror avsnitt 1.2 i Molecular Probes™ Handbok.
Vi ’kommer att göra ett anpassat konjugat åt dig
Om ’du inte kan hitta ’det du letar efter i vår onlinekatalog, kommer vi ’att förbereda en anpassad antikropp eller proteinkonjugat åt dig. Vår sedvanliga konjugationstjänst är effektiv och konfidentiell, och vi står fast vid kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
Lös upp i vatten för att framställa en stamkoncentration på 1 till 10 mg/ml.
Relaterade produkter
DMSO (dimetylsulfoxid) (kat.nr. D12345)
–Antikroppskonjugatreningskit för 0,5 1 mg (kat.nr. A33086)
Antikroppskonjugatreningskit för –20 50μ g (Kat. nr. A33087)
Antikroppskonjugatreningskit för 50 100–μ g (Kat. nr. A33088)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Produkttyp Cadaverine
Molekylvikt (g/mol) 640,61 g/mol
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Kemisk reaktivitet Karboxylsyra, keton, aldehyd
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Amine, Cadaverine
Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ 488
Etiketttyp Alexa Fluor
Produktlinje Alexa Fluor
Emission 516 nm
Excitation 493 nm