Läs mer
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Hydrazid
Beskrivning
Alexa Fluor™ 488 Hydrazide är användbart som ett cellspårämne och som ett reaktivt färgämne för märkning av aldehyder eller ketoner i polysackarider eller glykoproteiner. Alexa Fluor™ 488 är ett ljust, grönt fluorescerande färgämne med excitation som är idealiskt lämpat för 488 nn laserlinjen. Används för stabil signalgenerering inom bildbehandling och flödescytometri, Alexa Fluor™ 488 färgämne är vattenlösligt och pH-okänsligt från pH 4 till pH 10. Förutom reaktiva färgämnen erbjuder vi Alexa Fluor™ 488-färgämne konjugerat till en mängd olika antikroppar, peptider, proteiner, spårämnen och amplifieringssubstrat optimerade för cellulär märkning och detektion.
Detaljerad information om detta AlexaFluor™ Hydrazid:
• Fluoroforetikett: Alexa Fluor™ 488 färgämne
• Reaktiv grupp: hydrazid
• Reaktivitet: Aldehyder eller keytoner i polysackarider eller glykoproteiner
• Ex/Em av konjugatet: 493/517 nm
• Extinktionskoefficient: 71 000 cm-1M-1
• Spektralt liknande färgämnen: FITC, GFP
• Molekylvikt:
570,48 Cell Tracking and Tracing Applications
Alexa Fluor™ hydrazider och hydroxlaminer är användbara som lågmolekylära, membranogenomträngliga, aldehydfixerbara cellspårämnen, som uppvisar ljusare fluorescens och större fotostabilitet än cellspårämnen härledda från andra spektralt liknande fluoroforer. De laddas lätt in i cellerna genom mikroinjektion, infusion från lapppipett eller upptag inducerat av vår Influx™ Pinocytisk cellladdningsreagens.
Glykoprotein- och polysackaridmärkningsapplikationer
Alexa Fluor™ hydrazider och hydroxlaminer är reaktiva molekyler som kan användas för att lägga till en fluorescerande märkning till biomolekyler som innehåller aldehyder eller ketoner. Aldehyder och ketoner kan införas i polysackarider och glykoproteiner genom perjodatmedierad oxidation av vicinala dioler. Galaktosoxidas kan också användas för att oxidera terminala galaktosrester av glykoproteiner till aldehyder.
Hydrazid vs Hydroxylamin
Hydrazinderivat reagerar med ketoner och aldehyder för att ge relativt stabila hydrazoner. Hydroxylaminderivat (aminooxiföreningar) reagerar med aldehyder och ketoner för att ge oximer. Oximer är överlägsna hydrazoner med avseende på hydrolytisk stabilitet. Både hydrazoner och oximer kan reduceras med natriumborhydrid (NaBH 4 ) för att ytterligare öka stabiliteten hos kopplingen.
Lär dig mer om protein- och antikroppsmärkning
Vi erbjuder ett brett urval av Molecular Probes™ antikropps- och proteinmärkningssatser för att passa ditt startmaterial och din experimentuppställning. Se våra antikroppsmärkningssatser eller använd vårt urvalsverktyg för märkningskemi för andra val. För att lära dig mer om våra märkningssatser, läs Kit för märkning av proteiner och nukleinsyror —avsnitt 1.2 i Molecular Probes™ Handbok.
Vi ’kommer att göra ett anpassat konjugat åt dig
Om ’du inte kan hitta ’det du letar efter i vår onlinekatalog, kommer vi ’att förbereda en anpassad antikropp eller proteinkonjugat åt dig. Vår tjänst för anpassad konjugering är effektiv och konfidentiell, och vi står för kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
Relaterade produkter
DMSO (dimetylsulfoxid) (kat.nr. D12345)
Antikroppskonjugatreningskit för 0,5-1 mg (kat.nr. A33086)
Antikroppskonjugatreningskit för 20-50μ g (Kat. nr. A33087)
Antikroppskonjugatreningskit för 50-100μ g (Kat. nr. A33088)
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Hydrazid |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Karboxylsyra, keton, aldehyd |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Amin, Hydrazid |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor™ 488 |
| Etiketttyp | Alexa Fluor |
| Produktlinje | Alexa Fluor™ |
| Emission | 517 nm |
| Visa mer |