Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Microscale Protein Labeling Kit
Produktkod. 10184702
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10184702 1 Kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10184702 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30006
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Mikroskala proteinmärkningskit är ett bekvämt sätt att fästa en fluorescerande etikett på en liten mängd antikropp eller protein (20 100–μ g).
Mikroskala proteinmärkningskit är ett bekvämt sätt att fästa en fluorescerande etikett på en liten mängd antikropp eller protein (20 100–μ g). Satsen finns i fyra Alexa Fluor™ färger (eller biotin) och tillhandahåller allt som behövs för tre märknings- och separationsreaktioner.
Viktiga egenskaper hos mikroskala proteinmärkningssatser:
• Märkta proteiner är vanligtvis klara att använda inom 2 timmar (∼ 30 min praktisk tid)
• Optimerad för –20 100μ g protein med molekylvikter mellan 12 och 150 kDa
• Renad med hjälp av bekväma centrifugeringsfilter med utbyte mellan 60 och 90 %
• Stabiliserande proteiner måste avlägsnas från provet innan märkning av
Stable Reaction Chemistry och Superior Alexa Fluor™ Färgämnen
I Microscale Protein Labeling Kits innehåller det reaktiva färgämnet en tetrafluorofenyl (TFP) esterdel som är mer stabil i lösning än den vanligt använda succinimidyl (NHS) estern. TFP-estrar reagerar effektivt med primära aminer av proteiner för att bilda stabila –färgämnesproteinkonjugat. Jämfört med traditionella färgämnen, Alexa Fluor™ färgämnen är ljusare, mer fotostabila och mer pH-resistenta mellan pH 4 och 10. Och generellt vid användning Alexa Fluor™ färgämnen kan högre grader av märkning uppnås utan intramolekylär släckning. För detaljer se Alexa Fluor™ Färgämnen som spänner över det synliga och infraröda spektrumet —Avsnitt 1.3.
Lär dig mer om protein- och antikroppsmärkning
Vi erbjuder ett brett urval av Molecular Probes™ antikropps- och proteinmärkningssatser för att passa ditt startmaterial och din experimentuppställning. Se Antikroppsmärkning från A till Ö eller använd vårt urvalsverktyg för märkningskemi för andra val. För att lära dig mer om våra olika kit, läs Kit för märkning av proteiner och nukleinsyror —avsnitt 1.2 i Molecular Probes™ Handbok.
Vi ’gör ett anpassat antikroppskonjugat åt dig
Om du ’inte hittar det du ’letar efter i vår lagerförda lista, förbereder ’vi ett anpassat antikroppskonjugat åt dig. Vår tjänst för anpassad konjugering är effektiv och konfidentiell, och vi står för kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Etikettsats
Kvantitet 1 Kit
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
Excitation/Emission 495/519 nm
Märkningsmetod Konjugationsbaserad
Märkning Skala 20 100–μ g
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Alexa Fluor
Reaktiv del Tetrafluorfenyl (TFP) ester
Etikett eller färgämne Alexa Fluor 488
Färg Klart
Märkningsmål Proteiner
Etiketttyp Alexa Fluor