Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Tyramid SuperBoost™ Kit, get anti-mus IgG
Produktkod. 15611892
Kvantitet:
Räcker för 150 diabilder
Räcker för 50 diabilder
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 50
Produktkod. 15611892
Brand: Invitrogen™ B40912
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller poly-HRP-konjugerad get-anti-mus IgG sekundär antikropp. Alexa Fluor™ 488 Tyramid SuperBoost™ Kit kombinera ljusstyrka på AlexaFluor färgämnen med hög signalförstärkning av en poly-HRP-medierad tyramidmärkningsreaktion för att producera se
SuperBoost™ tyramidsignalförstärkning är den mest känsliga metoden för detektering av låga rikliga mål i multiplexerbar fluorescerande immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) och in situ hybridisering (ISH).
Funktioner
  • Hög känslighet för detektering av lågnivå eller svårupptäckta mål genom fluorescerande avbildning
  • Enkelt protokoll och detektering med standardfilter
  • Lämplig för högupplösta multiplexbilder, sammärkt med DAPI, sekundära antikroppar och andra SuperBoost kit
  • Kräver 10-100 gånger mindre primär antikropp än standard ICC/IHC/ISH-experiment
Fördelar:
  • Förbättring av signal med hjälp av Alexa Fluor tyramider: Utnyttja Alexa Fluor tyramider, som reagerar med HRP för att slutligen avsätta ljusa och fotostabila Alexa Fluor färgämne på omgivande proteiner och andra liknande molekyler
  • Poly-HRP-förbättring: Flera HRP-enzymer är konjugerade med korta polymerer, vilket förbättrar signalen flera gånger jämfört med vanliga HRP-system
  • Reaktionsstopplösning: Inkludera en HRP-stopplösning för att stoppa HRP-reaktionen
  • Minskning av bakgrund: Inkludera blockerare för eliminering eller reduktion av endogent peroxidas och fluorescerande bakgrundssignaler
Hållbarhet:
  • Stabil i 6 månader efter mottagande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Alexa Fluor 488
Kvantitet Räcker för 150 diabilder
Innehåll och lagring 1 kit tillräckligt för 150 objektglas (18 x 18 mm), innehållande: Blockeringsbuffert (1X), 22,5 ml
  • Poly-HRP-konjugerad get-anti-mus sekundär antikropp (1X), 22,5 mL
  • Alexa Fluor tyramidreagens
  • Väteperox
  • Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
    Produktlinje SuperBoost
    Produkttyp Tyramid SuperBoost Utrustning