Läs mer
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 555 alkyn, trietylammoniumsalt
Beskrivning
Den orange-fluorescerande Alexa Fluor™ 555 alkyn är designad för att reagera med azidinnehållande molekyler via den snabba, selektiva och extremt effektiva kopparkatalyserade klickreaktionen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Produkttyp | Alkyn |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid -20 °C, torka och skydda mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Azid |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Systemtyp | Click-iT™ |
| Reaktiv del | Alkyn |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor™ 555 |
| Etiketttyp | Alexa Fluor |
| Visa mer |