Läs mer
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 555 Microscale Protein Labeling Kit
Beskrivning
Mikroskala proteinmärkningskit är ett bekvämt sätt att fästa en fluorescerande etikett på en liten mängd antikropp eller protein (20 100 –μg). Satsen finns i fyra Alexa Fluor™ färger (eller biotin) och tillhandahåller allt som behövs för tre märknings- och separationsreaktioner.
Viktiga egenskaper hos mikroskala proteinmärkningssatser:
• Märkta proteiner är vanligtvis klara att användas inom 2 timmar (∼ 30 minuters praktisk tid)
• Optimerad för –20 100 μg protein med molekylvikter mellan 12 och 150 kDa
• Renad med hjälp av bekväma centrifugeringsfilter med utbyte mellan 60 och 90 %
• Stabiliserande proteiner måste avlägsnas från provet innan märkning
av Stable Reaction Chemistry och Superior Alexa Fluor™ Färgämnen
I Microscale Protein Labeling Kits innehåller det reaktiva färgämnet en succinimidyl (NHS) esterdel som reagerar med primära aminer av proteiner för att bilda stabila färgämnesproteinkonjugat. Jämfört med traditionella färgämnen, Alexa Fluor™ färgämnen är ljusare, mer fotostabila och mer pH-resistenta mellan pH 4 och 10. Och generellt vid användning Alexa Fluor™ färgämnen kan högre grader av märkning uppnås utan intramolekylär släckning. För detaljer se Alexa Fluor™ Färgämnen som spänner över det synliga —och infraröda spektrumet Avsnitt 1.3.
Lär dig mer om protein- och antikroppsmärkning
Vi erbjuder ett brett urval av Molecular Probes™ antikropps- och proteinmärkningssatser för att passa ditt startmaterial och din experimentuppställning. Se Antikroppsmärkning från A till Ö eller använd vårt urvalsverktyg för märkningskemi för andra val. För att lära dig mer om våra olika kit, läs Kit för märkning —av proteiner och nukleinsyror avsnitt 1.2 i Molecular Probes™ Handbok.
Vi ’gör ett anpassat antikroppskonjugat åt dig
’Om du inte hittar det ’du letar efter i vår lagerförda lista, ’förbereder vi ett anpassat antikroppskonjugat åt dig. Vår tjänst för anpassad konjugering är effektiv och konfidentiell, och vi står för kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Etikettsats |
| Kvantitet | 1 kit |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Excitation/Emission | 555/565 nm |
| Märkningsmetod | Konjugationsbaserad |
| Märkning Skala | 20 100–μ g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Reaktiv del | Succinimidyl (NHS) ester |
| Visa mer |