Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Biocytin, natriumsalt (Biocytin Alexa Fluor™ 594)
Kvantitet:
250μ g
Förpackningsstorlek:
250µg
Beskrivning
Det cellogenomträngliga, fixerbara, polära spårämnet Alexa Fluor™ 594 biocytin kombinerar det röda fluorescerande Alexa Fluor™ 594 fluorofor med biotin och en aldehydfixerbar primär amin. Polära spårämnen används vanligtvis för att undersöka cell-cell- och cell-liposomfusion samt membranpermeabilitet och transport genom gap-junctions eller cellupptag under pinocytos. Detta vattenlösliga spårämne kan införas i celler genom helcellsplåster, jontofores, osmotisk lys av pinocytiska vesiklar eller jämförbara metoder. Biotinet möjliggör detektion och efterföljande amplifiering med enzymmodifierade streptavidiner inklusive pepparrot (HRP) och alkaliskt fosfatas (AP ) som kan användas med TSA och ELF™ teknologier.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 594 Biocytin |
| Kvantitet | 250μ g |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Reagenstyp | Biocytiner |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Etiketttyp | Alexa Fluor-färgämnen |