Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 NHS Ester (succinimidylester)
Produktkod. 10749574
Kvantitet:
1 mg
25 mg
3 x 100μ g
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
300µg
5mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10749574
Brand: Invitrogen™ A20004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Alexa Fluor™ 594 är ett klarrött färgämne. Används för stabil signalgenerering inom bildbehandling och flödescytometri, Alexa Fluor™ 594 färgämne är vattenlösligt och pH-okänsligt från pH 4 till pH 10.
Alexa Fluor™ 594 är ett klarrött färgämne. Används för stabil signalgenerering inom bildbehandling och flödescytometri, Alexa Fluor™ 594 färgämne är vattenlösligt och pH-okänsligt från pH 4 till pH 10. Förutom reaktiva färgämnen erbjuder vi Alexa Fluor™ 594-färgämne konjugerat till en mängd olika antikroppar, peptider, proteiner, spårämnen och amplifieringssubstrat optimerade för cellulär märkning och detektion.
NHS-estern (eller succinimidylestern) av Alexa Fluor™ 594 är det mest populära verktyget för att konjugera detta färgämne till ett protein eller en antikropp. NHS-estrar kan användas för att märka primära aminerna (R- NH2 ) av proteiner, aminmodifierade oligonukleotider och andra amininnehållande molekyler. Det resulterande Alexa Fluor™ konjugat kommer att uppvisa ljusare fluorescens och större fotostabilitet än konjugaten av andra spektralt liknande fluoroforer.
Detaljerad information om detta AlexaFluor™ NHS ester:
Fluoroforetikett: Alexa Fluor™ 594 färgämnes
reaktiv grupp: NHS
esterreaktivitet: Primära aminer på proteiner och ligander, aminmodifierade
oligonukleotider Ex/Em av konjugatet: 590/617
nm Extinktionskoefficient: 92 000 cm -1 M -1
Spektralt liknande färgämnen: Texas Red™ , Bodipy-TR
Molekylvikt: 819,8
Typisk konjugeringsreaktion Du kan
konjugera aminreaktiva reagens med praktiskt taget vilket protein eller vilken peptid som helst (det medföljande protokollet är optimerat för IgG-antikroppar). Du kan anpassa reaktionen till valfri mängd protein, men proteinkoncentrationen bör vara minst 2 mg/mL för bästa resultat. Vi rekommenderar att du provar tre olika grader av märkning, med tre olika molförhållanden mellan det reaktiva reagenset och proteinet.
De Alexa Fluor™ NHS-ester löses vanligtvis i högkvalitativ vattenfri dimetylformamid (DMF) eller dimetylsulfoxid (DMSO) (D12345), och reaktionen utförs i 0,1 –0,2 M natriumbikarbonatbuffert, pH 8,3, vid rumstemperatur under 1 timme. Eftersom pKa för den terminala aminen är lägre än den för lysinepsilon-aminogruppen, kan du uppnå mer selektiv märkning av aminterminalen med en buffert närmare neutralt pH.
Konjugatrening Märkta
antikroppar separeras vanligtvis från fria Alexa Fluor™ färg med hjälp av en gelfiltreringskolonn, såsom Sephadex™ G-25, BioGel™ P-30 eller motsvarande. För mycket större eller mindre proteiner, välj ett gelfiltreringsmedium med en lämplig molekylviktsgräns eller rena genom dialys. Vi erbjuder flera reningssatser optimerade för olika mängder antikroppskonjugat:
Antikroppskonjugatreningskit för 0,5-1 mg (kat.nr. A33086)
Antikroppskonjugatreningskit för 20-50μ g (Kat. nr. A33087)
Antikroppskonjugatreningskit för 50-100μ g (Kat. nr. A33088)
Lär dig mer om protein- och antikroppsmärkning Vi
erbjuder ett brett urval av Molecular Probes™ antikropps- och proteinmärkningssatser för att passa ditt startmaterial och din experimentuppställning. Se våra antikroppsmärkningssatser eller använd vårt Labeling Chemistry Selection Tool för andra val. För att lära dig mer om våra märkningssatser, läs Kit för märkning av proteiner —och nukleinsyror avsnitt 1.2 i Molecular Probes™ Handbok.
Vi ’kommer att göra ett anpassat konjugat åt dig
Om ’du inte kan hitta ’det du letar efter i vår onlinekatalog, kommer vi ’att förbereda en anpassad antikropp eller proteinkonjugat åt dig. Vår tjänst för anpassad konjugering är effektiv och konfidentiell, och vi står för kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Produkttyp Färgämne
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Kemisk reaktivitet Amin
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester
Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ 594
Etiketttyp Alexa Fluor
Produktlinje Alexa Fluor
Emission 617 nm
Excitation 590 nm