Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Tyramid SuperBoost™ Kit, get anti-mus IgG
Kvantitet:
Räcker för 150 diabilder
Räcker för 50 diabilder
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 50
Beskrivning
SuperBoost™ tyramidsignalförstärkning är den mest känsliga metoden för detektering av låga rikliga mål i multiplexerbar fluorescerande immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) och in situ hybridisering (ISH).
Funktioner
- Hög känslighet för detektering av lågnivå eller svårupptäckta mål genom fluorescerande avbildning
- Enkelt protokoll och detektering med standardfilter
- Lämplig för högupplösta multiplexbilder, sammärkt med DAPI, sekundära antikroppar och andra SuperBoost kit
- Kräver 10-100 gånger mindre primär antikropp än standard ICC/IHC/ISH-experiment
Fördelar:
- Förbättring av signal med hjälp av Alexa Fluor tyramider: Utnyttja Alexa Fluor tyramider, som reagerar med HRP för att slutligen avsätta ljusa och fotostabila Alexa Fluor färgämne på omgivande proteiner och andra liknande molekyler
- Poly-HRP-förbättring: Flera HRP-enzymer är konjugerade med korta polymerer, vilket förbättrar signalen flera gånger jämfört med vanliga HRP-system
- Reaktionsstopplösning: Inkludera en HRP-stopplösning för att stoppa HRP-reaktionen
- Minskning av bakgrund: Inkludera blockerare för eliminering eller reduktion av endogent peroxidas och fluorescerande bakgrundssignaler
Hållbarhet:
- Stabil i 6 månader efter mottagande
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Alexa Fluor 594 |
| Kvantitet | Räcker för 150 diabilder |
| Innehåll och lagring | 1 kit tillräckligt för 150 objektglas (18 x 18 mm), innehållande: Blockeringsbuffert (1X), 22,5 ml |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Produktlinje | SuperBoost |
| Produkttyp | Tyramidkit |