Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Tyramid SuperBoost™ Kit, get anti-kanin IgG
Produktkod. 15681892
Change view
Kvantitet:
Räcker för 150 diabilder
Räcker för 50 diabilder
Produkttyp:
Tyramid SuperBoost Utrustning
Tyramidkit
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
15681892 Räcker för 150 diabilder Tyramidkit Paket med 150
15641902 Räcker för 50 diabilder Tyramid SuperBoost Utrustning Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15681892 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B40925
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller poly-HRP-konjugerad get anti-kanin IgG sekundär antikropp. Alexa Fluor™ 488 Tyramid SuperBoost™ Kit kombinera ljusstyrka på AlexaFluor färgämnen med hög signalförstärkning av en poly-HRP-medierad tyramidmärkningsreaktion för att producera s
SuperBoost™ tyramidsignalförstärkning är den mest känsliga metoden för detektering av låga rikliga mål i multiplexerbar fluorescerande immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) och in situ hybridisering (ISH).
Funktioner
  • Hög känslighet för detektering av lågnivå eller svårupptäckta mål genom fluorescerande avbildning
  • Enkelt protokoll och detektering med standardfilter
  • Lämplig för högupplösta multiplexbilder, sammärkt med DAPI, sekundära antikroppar och andra SuperBoost kit
  • Kräver 10-100 gånger mindre primär antikropp än standard ICC/IHC/ISH-experiment
Fördelar:
  • Förbättring av signal med hjälp av Alexa Fluor tyramider: Utnyttja Alexa Fluor tyramider, som reagerar med HRP för att slutligen avsätta ljusa och fotostabila Alexa Fluor färgämne på omgivande proteiner och andra liknande molekyler
  • Poly-HRP-förbättring: Flera HRP-enzymer är konjugerade med korta polymerer, vilket förbättrar signalen flera gånger jämfört med vanliga HRP-system
  • Reaktionsstopplösning: Inkludera en HRP-stopplösning för att stoppa HRP-reaktionen
  • Minskning av bakgrund: Inkludera blockerare för eliminering eller reduktion av endogent peroxidas och fluorescerande bakgrundssignaler
Hållbarhet:
  • Stabil i 6 månader efter mottagande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Alexa Fluor 594
Kvantitet Räcker för 150 diabilder
Innehåll och lagring
  • 1 kit tillräckligt för 150 objektglas (18 x 18 mm), innehållande:
Blockeringsbuffert (1X), 22,5 ml
  • Poly-HRP-konjugerad get-anti-kanin sekundär antikropp (1X), 22,5 mL
  • Alexa Fluor tyramidreagens
  • Väteperoxid
  • Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
    Produktlinje SuperBoost
    Produkttyp Tyramidkit