Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 Azid, Trietylammoniumsalt
Beskrivning
Den långt röd-fluorescerande Alexa Fluor™ 647-aziden är reaktiv med terminala alkyner via en kopparkatalyserad klickreaktion. Den ljusa och fotostabila fluoroforen kan användas med flödescytometri, mikroskopi och HCS
Lös i högkvalitativ vattenfri DMSO för lagerkoncentrationer på 1 till 10 mM.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Fast |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Produkttyp | Azid |
| Molekylvikt (g/mol) | ∼850 g/mol |
| Löslighet | DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Innehåll och lagring | Butik på≤ -20 °C, torka ut och skydda mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Alkyn |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Systemtyp | Click-iT™ |
| Visa mer |