Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-Biotin Control Peptide
Beskrivning
A control reagent for use with Eu-anti-Biotin (PV5901 and PV5900) or Eu-Streptavidin (PV5899 and PV6025).
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Färg | Far-Red |
| Innehåll och lagring | 100 nM Alexa Fluor 647-Biotin Control peptide in 10 mM HEPES, 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl (HEPES buffered saline). Store at -20°C and protect from light. |
| Formatera | Frozen |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor™ 647 |
| Etiketttyp | Alexa Fluor Dyes |
| Kvantitet | 0,4 ml |
| Forskningskategori | Drug Discovery, Immunology |
| Frakt skick | Dry Ice |