Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 NHS Ester (succinimidylester)
Produktkod. 10769744
Change view
Kvantitet:
1 mg
25 mg
3 x 100μ g
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
300µg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10769744 1 mg 1mg
13483319 3 x 100μ g 300µg
11524017 5 mg 5mg
13403319 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10769744 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A20006
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Alexa Fluor™ 647 är ett ljust och fotostabilt långt rött färgämne med excitation som är idealiskt lämpat för 633 nm laserlinjen.
Alexa Fluor™ 647 är ett ljust och fotostabilt långt rött färgämne med excitation som är idealiskt lämpat för 633 nm laserlinjen. Används för stabil signalgenerering inom bildbehandling och flödescytometri, Alexa Fluor™ 647-färgämne är vattenlösligt och pH-okänsligt från pH 4 till pH 10. Fluorescens av denna långvågiga Alexa Fluor™-färgämnet är inte synligt för det mänskliga ögat men upptäcks lätt av de flesta bildbehandlingssystem. Förutom reaktiva färgämnen erbjuder vi Alexa Fluor™ 647-färgämne konjugerat till en mängd olika antikroppar, peptider, proteiner, spårämnen och amplifieringssubstrat optimerade för cellulär märkning och detektion.
NHS-estern (eller succinimidylestern) av Alexa Fluor™ 647 är det mest populära verktyget för att konjugera detta färgämne till ett protein eller en antikropp. NHS-estrar kan användas för att märka primära aminerna (R- NH2 ) av proteiner, aminmodifierade oligonukleotider och andra amininnehållande molekyler. Den resulterande Alexa Fluor™-konjugat kommer att uppvisa ljusare fluorescens och större fotostabilitet än konjugaten av andra spektralt liknande fluoroforer.
Detaljerad information om denna AlexaFluor™ NHS ester:
  • Fluoroformärkning: Alexa Fluor™ 647-färgämne
  • reaktiv grupp: NHS-ester
  • reaktivitet: Primära aminer på proteiner och ligander, aminmodifierade oligonukleotider
  • Ex/Em av konjugatet: 651/672 nm
  • Extinktionskoefficient: 270 000 cm -1 M -1
  • Spektralt liknande färgämnen: Cy5™
  • Molekylvikt: ∼1250
Typisk konjugeringsreaktion
Dukan konjugera aminreaktiva reagenser med praktiskt taget alla proteiner eller peptider (det medföljande protokollet är optimerat för IgG-antikroppar). Du kan anpassa reaktionen till valfri mängd protein, men proteinkoncentrationen bör vara minst 2 mg/mL för bästa resultat. Vi rekommenderar att du provar tre olika grader av märkning, med tre olika molförhållanden mellan det reaktiva reagenset och proteinet.
Alexa Fluor™ NHS-ester löses vanligtvis i högkvalitativ vattenfri dimetylformamid (DMF) eller dimetylsulfoxid (DMSO) (D12345), och reaktionen utförs i 0,1 –0,2 M natriumbikarbonatbuffert, pH 8,3, vid rumstemperatur under 1 timme. Eftersom pKa för den terminala aminen är lägre än den för lysinepsilon-aminogruppen, kan du uppnå mer selektiv märkning av aminterminalen med en buffert närmare neutralt pH.
Se användarhandboken för löslighetsinstruktioner.
Konjugatrening
Märkta antikroppar separeras vanligtvis från fri Alexa Fluor™-färg med hjälp av en gelfiltreringskolonn, såsom Sephadex™ G-25, BioGel™ P-30, eller motsvarande. För mycket större eller mindre proteiner, välj ett gelfiltreringsmedium med en lämplig molekylviktsgräns eller rena genom dialys. Vi erbjuder flera reningssatser optimerade för olika mängder antikroppskonjugat:
  • Antikroppskonjugatreningskit för 0,5–1 mg (kat.nr. A33086)
  • Antikroppskonjugatreningskit för 20–50μ g (kat.nr A33087)
  • Antikroppskonjugatreningskit för 50–100μ g (kat.nr A33088)
Lär dig mer om protein- och antikroppsmärkning
Vi erbjuder ett brett urval av molekylära sonder™ antikropps- och proteinmärkningssatser för att passa ditt startmaterial och din experimentuppställning. Se våra antikroppsmärkningssatser eller använd vårt Labeling Chemistry Selection Tool för andra val. För att lära dig mer om våra märkningssatser, läs Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids—Avsnitt 1.2 i användarmanualen The Molecular Probes™.
Vi ’kommer att göra ett anpassat konjugat åt dig
Om du inte’ kan hitta ’det du letar efter i vår onlinekatalog, kommer ’vi att förbereda en anpassad antikropp eller proteinkonjugat åt dig. Vår tjänst för anpassad konjugering är effektiv och konfidentiell, och vi står för kvaliteten på vårt arbete. Vi är ISO 13485:2000 certifierade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Produkttyp NHS-ester (succinimidylester)
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Kemisk reaktivitet Amin
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester
Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ 647
Etiketttyp Alexa Fluor
Produktlinje Alexa Fluor
Emission 672 nm
Excitation 651 nm