Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-Poly-GT Peptidsubstrat
Kvantitet:
1 nmol
10 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ett allmänt AlexaFluor647-märkt peptidsubstrat som består av en polymer av glutamat och tyrosin som används för att övervaka tyrosinkinasaktivitet.
För användning i kombination med LanthaScreen™ Eu-PY20-antikropp (kat. nr. PV5696) för att utvärdera inhibitorer i screeningapplikationer med medelhög till hög genomströmning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kromagen Kvantitet | 10nmol |
| Färg | Långt-röd |
| Innehåll och lagring | AlexaFluor™ 647 Poly-GT-peptidsubstrat i HEPES-buffrad saltlösning. Förvara vid -20 °C. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, target and lead identification and validation, combination with the LanthaScreen™ Eu-PY20 Antibody (PV5696) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications, drug discovery and development, kinase biology, biochemical kinase assays, LanthaScreen™ kinase activity assays |
| Produktlinje | Alexa Fluor™ |
| Kvantitet | 10 nmol |
| Substrat | Slumpmässig (Glu:Tyr) polymer i förhållandet 4:1 |
| Substrategenskaper | Peptidbaserat substrat |
| Visa mer |