Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-Poly-GT Peptidsubstrat
Produktkod. 10489864
Change view
Kvantitet:
1 nmol
10 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10489864 1 nmol Varje
10054044 10 nmol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10489864 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PV5693
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett allmänt AlexaFluor647-märkt peptidsubstrat som består av en polymer av glutamat och tyrosin som används för att övervaka tyrosinkinasaktivitet.
Ett allmänt AlexaFluor647-märkt peptidsubstrat som består av en polymer av glutamat och tyrosin som används för att övervaka tyrosinkinasaktivitet.
För användning i kombination med LanthaScreen™ Eu-PY20-antikropp (kat. nr. PV5696) för att utvärdera inhibitorer i screeningapplikationer med medelhög till hög genomströmning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysinträde Biokemisk europiumfosfospecifik aktivitet
Färg Långt-röd
Innehåll och lagring 30μ M AlexaFluor 647 Poly-GT-peptidsubstrat i 10 mM HEPES, 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, pH 7,5 (HEPES-buffrad saltlösning).
Förvaras vid -20 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
Form Vätska
Produktlinje LanthaScreen
Kvantitet 1 nmol
Substrat Slumpmässig (Glu:Tyr) polymer i förhållandet 4:1
Substrategenskaper Peptidbaserat substrat
Typ av substrat Kinas substrat
Målenzym Tyrosinkinaser
Excitation/Emission 340/665 nm
Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ 647
Frakt skick Torr is
Målinträde ABL1 G250E, CSF1R, CSK, EPHA5, KIT, PDGFRA V561D, SYK, TYRO3, ZAP70, FGFR1, FGFR2, EGFR, EPHB2, FGFR4, IGF1R, LYNA, MATK, MERTK, VEKNTRK4LT, F SRCN1, ABL1 E255K, EPHA4, FYN, PTK2, PTK2B, RET, ABL1 T315I, EPHA3, EPHB4, FLT3, FLT4, INSR, LCK, YES1, EGFR L858R, ERBB4, KDR, MET, TNK2, ABL, ABL, AFRG2, AFRG2, ABL, AFRG2, KIT V654A, EPHA1, EPHA8, EPHB3, INSRR, LYNB, NTRK1, PDGFRA D842V, SRMS, EGFR L861Q, EPHA2, FER, LTK, PDGFRA, EPHA7, EPHB1, FRK, ITK , FLT3 D835Y, SRC, BTK, FES, ERBB2, NTRK2
Teknik TR-FRET
Validerade kinaser EGFR