Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 Tyramid SuperBoost™ Kit, streptavidin
Produktkod. 15621902
Change view
Kvantitet:
150 bilder
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15621902 150 bilder Paket med 150
1 options
Produktkod. 15621902 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B40936
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
SuperBoost™ tyramidsignalförstärkning är den mest känsliga metoden för detektion av låga rikliga mål i multiplexerbar fluorescerande immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) och in situ hybridisering (ISH).
SuperBoost kit kombinerar ljusstyrkan av AlexaFluor™ färgämnen med den överlägsna signalförstärkningen av en poly-HRP-medierad tyramidmärkningsreaktion för att producera en känslighet 10-200 gånger större än standardmetoder. För framstående forskning, SuperBoost kit skärper dina resultat för tydlig synlighet i kritiska områden som standardbildmetoder inte kan avslöja.
SuperBoost kit är enkla att använda och lätt att anpassa till standard ICC, IHC eller FISH experimentella protokoll, med vilken cell eller vävnadstyp som helst. Celler märkta med en SuperBoost kit kan avbildas med hjälp av vilken typ av mikroskop som helst, vilket ger högupplösta multiplexbilder. Detta speciella kit har AlexaFluor 647 tyramid (650/688 ex/em), detekterad med en standard Deep Red/Cy5 filterkub. Detta kit innehåller även HRP-konjugerat streptavidin.
• Överlägsen känslighet för detektering av lågnivå eller svårupptäckta mål genom fluorescerande bildbehandling
• Enkelt protokoll och detektering med standardfilter
• Lämplig för högupplösta multiplexbilder —sammärkt med DAPI, sekundära antikroppar och annat SuperBoost kit
• Kräver 10-100 gånger mindre primär antikropp än standard ICC/IHC/ISH-experiment
SuperBoost kit är baserade på tyramidsignalförstärkningssystemet, som använder den katalytiska aktiviteten av pepparrotsperoxidas (HRP) för att generera högdensitetsmärkning av ett målprotein eller nukleinsyrasekvens in situ. Ett typiskt ICC/IHC/ISH-experiment med en SuperBoost kit kräver 10-100 gånger mindre primär antikropp än standard ICC/IHC/ISH-experiment. SuperBoost kit erbjuder överlägsen specifik signalintensitet över bakgrund, så protokollet är lätt att optimera för att detektera specifik signal i prover där hög endogen autofluorescens observeras.
Förbättring av signal med hjälp av Alexa Fluor tyramider: SuperBoost kit använder Alexa Fluor tyramider, som reagerar med HRP för att slutligen avsätta ljusa och fotostabila Alexa Fluor färgämne på omgivande proteiner och andra liknande molekyler. SuperBoost kit är de enda kit som kombinerar ljusstyrkan av Alexa Fluor färgämnen med förbättring av tyramidsignalförstärkning för att producera en överlägsen signal.
Reaktionsstopplösning: Som alla enzymbaserat märkningssystem är det möjligt att överutveckla signalen. SuperBoost kit innehåller en HRP-stopplösning för att stoppa HRP-reaktionen. HRP-stopplösning kan användas för att erhålla maximal signal, utan ökning av bakgrundssignalen. Bilder producerade med optimerade HRP-reaktionstider är lika skarpa som bilder producerade med standard ICC/IHC/ISH-metoder, men med 10-200 gånger mer känslighet.
Minskning av bakgrund: SuperBoost kit inkluderar blockerare för eliminering eller minskning av endogent peroxidas och fluorescerande bakgrundssignaler. Dessa blockerare hjälper till att säkerställa att endast specifika signaler förbättras samtidigt som ospecifika signaler/bakgrundssignaler hålls i schack.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Alexa Fluor 647
Kvantitet 150 bilder
Innehåll och lagring 1 kit tillräckligt för 150 objektglas (18 x 18 mm), innehållande: Blockeringsbuffert (1 X), 22,5 ml
  • HRP-konjugerad streptavidin (1 X), 22,5 ml
  • Alexa Fluor tyramidreagens
  • Väteperoxid (stabiliserad 3% lösning
  • Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
    Produktlinje SuperBoost
    Produkttyp Tyramidkit