Läs mer
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Antikroppsmärkningssatser
Beskrivning
Alexa Fluor antikroppsmärkningssatser ger ett bekvämt sätt att märka antikroppar eller proteiner (> 40 kDa) med så många som nio olika färgade färgämnen. Konjugerade antikroppar producerar lägre bakgrundsfluorescens med mindre ospecifik bindning och är idealiska för multiplexering i en mängd olika tillämpningar. Varje kit innehåller tillräckligt med färg för att konjugera 100μ g per reaktion och tillräckligt med reagens för fem reaktioner. På så lite som 90 minuter kan dina prover konjugeras och klara att användas.
Använda de fluorescerande färgämnen som finns i vår Alexa Fluor antikroppsmärkningssatser gör att flera primära antikroppar av samma isotyp, eller antikroppar härrörande från samma art, kan användas i samma experiment genom att direkt märka dem med kompatibla fluoroforer. Konjugat är idealiska för flera tillämpningar inklusive flödescytometri, fluorescerande mikroskopitekniker, immuncytokemi, immunhistokemi, primär detektion, ELISA , indirekt FISK och mer. Varje kit innehåller alla nödvändiga reagenser och fluoroforer för att utföra fem separata märkningsreaktioner samt för att rena de resulterande konjugaten. Dessa kit är kompatibla med varandra, lätta att använda och gör multiplexering till verklighet i olika applikationer som kräver bildbehandling.
Funktioner av Alexa Fluor antikroppsmärkningssatser inkluderar:
• Märkta proteiner redo att användas på 90 min. (∼ 15 min. praktisk tid)
• Etikett upp till 100μ g protein per reaktion (fem reaktioner per kit)
• Märk proteiner större än 40 kDa
• Inkluderar bekväma spinnfilter
• Stabiliserande proteiner som BSA bör avlägsnas från provet före märkning
• Inkluderar detaljerade instruktioner för att bestämma graden av märkning (DOL)
De olika antikroppsmärkningssatserna
•Grönt fluorescerande Alexa Fluor 488 excitations- och emissionsmaxima —på 494/521 nm; exciteras med en 488-nm argonlaserlinje och detekteras under standard FITC/Cy2-filter
•Gul-fluorescerande Alexa Fluor 532— excitations- och emissionsmaxima på 531/554 nm; exciterad med en 532-nm Nd:YAG-laserlinje och detekterad under standard rhodamine 6G-filter
•Orange-fluorescerande Alexa Fluor 546 excitations- och emissionsmaxima på 558/—573 nm; exciterad med hjälp av en 543-nm He-Ne laserlinje och detekterad under standard TRITC/Cy3-filter
•Orange-fluorescerande Alexa Fluor 555 excitations- och emissionsmaxima —på 553/566 nm; exciterad med hjälp av en 543-nm He-Ne laserlinje och detekterad under standard TRITC/Cy3-filter
•Orange-röd-fluorescerande Alexa Fluor 568 excitations- —och emissionsmaxima på 579/603 nm; exciterad med en 568-nm Kr-laserlinje och detekterad under standard Rhodamine Red/Cy3.5-filter
•Röd-fluorescerande Alexa Fluor 594 excitations- och —emissionsmaxima på 590/616 nm, exciterad med en 594-nm Kr eller He-Ne laserlinje och detekterad under standard Texas Red-filter
•Långt-röd-fluorescerande Alexa Fluor 647 excitations- —och emissionsmaxima på 650/668 nm, exciterad med en 633- eller 635-nm Kr eller He-Ne laserlinje och detekterad under standard APC/Cy5-filter
•Nära-IR-fluorescerande Alexa Fluor 680 excitation —och emissionsmaxima på 680/700 nm
•Nära-IR-fluorescerande Alexa Fluor 790 excitation —och emissionsmaxima på 784/814 nm
Jämfört med traditionella färgämnen, Alexa Fluor färgämnen är ljusare, mer fotostabila och mer pH-resistenta mellan pH 4 och 10. Vid användning Alexa Fluor färgämnen kan högre grader av märkning uppnås utan intramolekylär släckning. Vår anpassade konjugationstjänst är effektiv, konfidentiell och ISO 13485:2000 certifierad. Vi står bakom kvaliteten på vårt arbete.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Etikettsats |
| Kvantitet | 1 kit |
| Innehåll och lagring | Alexa Fluor™ 555 Antibody Labeling Kit levereras med 5 flaskor med reaktivt färgämne, natriumbikarbonat, reningsharts, spinnkolonner och uppsamlingsrör. Förvaras vid 2 °C till 8 °C, skyddat från ljus. Komponent A kan lagras från -20 °C till +8 °C. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Excitation/Emission | 553/566 nm |
| Märkningsmetod | Konjugationsbaserad |
| Märkning Skala | 100μ g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Visa mer |