Läs mer
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Karboxylsyra, tris(trietylammonium) salter
Beskrivning
Alexa Fluor Karboxylsyra tris(trietylammonium) salter är icke-reaktiva, fria syraformer av Alexa Fluor färgämnen. Dessa karboxylsyraderivat kan omvandlas till en aminreaktiv ester med användning av kemiska standardtekniker eller kopplas till hydraziner, hydroxylaminer och aminer i vattenlösning med användning av EDAC.
Upptäck fördelarna med Alexa Fluor färgämnesserie Jämfört med
traditionella färgämnen, Alexa Fluor färgämnen är ljusare, mer fotostabila och mer pH-resistenta mellan pH 4 och 10. Generellt vid användning Alexa Fluor färgämnen kan högre grader av märkning uppnås utan intramolekylär släckning.
Thermo Fisher Scientific erbjuder en mängd olika fria syrafärgämnen som använder karboxylsyratris(trietylammonium)-salter för att tillhandahålla icke-reaktiva former av olika Alexa Fluor färgämnen. Dessa Alexa Fluor färgämnen erbjuds som en fri syra, där du kan välja mellan tio olika färger och våglängdsexcitationer över hela fluoroforspektrumet.
Att vara okonjugerad och icke-reaktiv, Alexa Fluor fria syrafärgämnen kan inte användas för märkning. Dock, Alexa Fluor fria syramolekyler är användbara för visualisering av injektionsstället in vivo och kan användas som referensstandarder för motsvarande färgämneskonjugat i alla fluorescerande märkningsexperiment. Gratis sura format av Alexa Fluor färgämnen kan vara användbara kontroller för konfokal avbildning, ICC/IHC, HCS, flödescytometri och levande cellavbildning.
För att rekonstituera, lös upp Alexa Fluor karboxylsyraförening i vattenhaltig buffert (t.ex. PBS), eller högkvalitativ, vattenfri dimetylsulfoxid (DMSO) eller dimetylformamid (DMF) i en slutlig koncentration av 1 10 –mg/ml. Efter rekonstituering är denna lösning stabil i 1 år, när den förvaras –vid °2 8 C och skyddad från ljus.
Alexa Fluor gratis syrafärgningsalternativ:
• Blåfluorescerande Alexa Fluor 350 —excitation och emissionsmaxima på 346/442 nm; exciteras med hjälp av en 355-nm laserlinje och detekteras under standard DAPI-filter. Alexa Fluor 350 används ofta med Alexa Fluor 488, 594 och 647 färgämnen för multiplexering.
•Grönt fluorescerande Alexa Fluor 488 —excitations- och emissionsmaxima på 490/514 nm; exciteras med hjälp av en 488-nm argonlaserlinje och detekteras under standard FITC/Cy2-filter. Alexa Fluor 488 används ofta med DAPI, Alexa Fluor 594 och 647 färgämnen för multiplexering.
•Gulgrönt fluorescerande Alexa Fluor 532 —excitations- och emissionsmaxima på 528/548 nm; exciterade med en 532-nm Nd:YAG-laserlinje och detekterades under standard rhodamine 6G-filter. Alexa Fluor 532 fri syrafärgämne har excitations- och emissionsspektra mellan de för grönt fluorescerande Alexa Fluor 488 färgämne och den orange-fluorescerande Alexa Fluor 546 färgämne.
•Gul-fluorescerande Alexa Fluor 546 —excitations- och emissionsmaxima på 554/570 nm; exciteras med hjälp av en 543-nm He-Ne laserlinje och detekteras under standard TRITC/Cy3-filter. Alexa Fluor 546 fungerar som ett alternativ för tetrametylrhodamin eller Cy3 färga.
•Orange-fluorescerande Alexa Fluor 555 —excitation och emissionsmaxima på 555/572 nm; exciteras med hjälp av en 543-nm He-Ne laserlinje och detekteras under standard TRITC/Cy3-filter. Alexa Fluor 555 är en rekommenderad ersättning för Cy3 färgämne eller tetrametylrhodamin, med större fotostabilitet än Cy3 . Alexa Fluor 555 färgämne används ofta med DAPI, Alexa Fluor 488 och 647 färgämnen för multiplexering.
•Orange-röd-fluorescerande Alexa Fluor 568 —excitations- och emissionsmaxima på 571/596 nm; exciterade med en 568-nm Ar-Kr blandad gaslaser och detekterade under standard RFP/Rhodamine Red/Cy3.5/Texas Red-filter. Alexa Fluor 568 färgämne används ofta med DAPI, Alexa Fluor 488 och 647 färgämnen för multiplexering.
• Röd-fluorescerande Alexa Fluor 594 —excitations- och emissionsmaxima på 585/610 nm; exciterade med hjälp av en 594-nm Kr- eller He-Ne-laserlinje och detekteras under vanliga Texas Red-filter. Alexa Fluor 594 är en direkt ersättning för Texas Red färgämne med ljus signal och utmärkt fotostabilitet. Alexa Fluor 594 färgämne används ofta med DAPI, Alexa Fluor 488 och 647 färgämnen för multiplexering.
•Djupt-röd-fluorescerande Alexa Fluor 633 —excitations- och emissionsmaxima på 620/640 nm; exciteras av 633 nm spektralinjen hos He-Ne lasern eller 635 nm spektrallinjen hos röda diodlasrar. Detta och andra långt röda fluorescerande Alexa Fluor färgämnen är viktiga för fluorescensavbildning eftersom deras spektra ligger utanför intervallet för de flesta provautofluorescens.
•Djupt-röd-fluorescerande Alexa Fluor 647 —excitation och emissionsmaxima på 651/672 nm; exciteras med en 633- eller 635-nm Kr- eller He-Ne-laserlinje och detekteras under standard APC/Cy5-filter. Alexa Fluor 647 färgämne används ofta med DAPI, och Alexa Fluor 488 och 594 färgämnen för multiplexering.
• Nära-IR Alexa Fluor 750 —excitations- och emissionsmaxima på 753/783 nm; exciteras med 750 nm laserlinje och detekteras enligt standard Cy7 filter. Alexa Fluor 750 är väl skild från vanligt använda långt röda fluoroforer som t.ex Alexa Fluor 647 eller APC.
Karboxylsyraderivat kan omvandlas till en aminreaktiv ester genom att använda kemiska standardtekniker eller kopplas till hydraziner, hydroxylaminer och aminer i vattenlösning med användning av EDAC (kat. nr. E2247). EDAC är en vattenlöslig karbodiimid som kan användas för att tvärbinda biologiska ämnen som innehåller karboxylatsyror och primära aminer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 mg |
| Produkttyp | Alexa Fluor™ 750 Karboxylsyra, tris(trietylammonium)salt |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). Skydda från ljus. |
| Reaktiv del | Fri syra |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor™ 750 |
| Etiketttyp | Alexa Fluor |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Emission | 783 nm |
| Excitation | 753 nm |