Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ Plus aminoreaktiva färgämnen
Produktkod. 31722974
Change view
Etikett eller färgämne:
Alexa Fluor Plus 488
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 647
Alexa Fluor Plus 750
Färg:
Far-red
Grön
Orange
Kvantitet:
1 mg
5 mg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Etikett eller färgämne Färg Kvantitet
31722974 Alexa Fluor Plus 488 Grön 1 mg
31722828 Alexa Fluor Plus 488 Grön 5 mg
31722899 Alexa Fluor Plus 555 Orange 1 mg
31722840 Alexa Fluor Plus 555 Orange 5 mg
31722929 Alexa Fluor Plus 647 Far-red 1 mg
31722715 Alexa Fluor Plus 647 Far-red 5 mg
31722709 Alexa Fluor Plus 750 Far-red 1 mg
31722792 Alexa Fluor Plus 750 Far-red 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 31722974 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AF001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Upptäck Alexa Fluor Plus aminreaktiva färgämnen, nästa generations fluorescerande märkningslösning. Dessa färgämnen är konstruerade för att minimera ospecifik färgning och förbättra signal-brus-förhållanden, och säkerställer noggrann detektion av mål med låg förekomst. Uppnå ljus, pålitlig bildbehandling med minskad bakgrundsstörning.
Invitrogen Alexa Fluor Dessutom representerar aminreaktiva färgämnen en kemiskt optimerad fluorescerande märkningslösning utformad för att hantera kritiska begränsningar hos traditionella fluorescerande färgämnen i identifieringsapplikationer för proteinmål. Dessa spektralt varierande fluoroforer har konstruerats för att avsevärt minska ospecifik färgning samtidigt som de ger förbättrade signal-brus-förhållanden, vilket möjliggör exakt detektion av mål med låg förekomstmängd i sällsynta eller värdefulla biologiska prover.
Till skillnad från konventionella fluorescerande färgämnen som uppvisar problematisk korsreaktivitet och förhöjd bakgrundsfärgning, Alexa Fluor ger Plus-färgserien forskare en tillgänglig metod för att generera ljusa, pålitliga fluoroforkonjugater som ger högkvalitativa bilddata med förbättrad tolkbarhet. Färgerna är specifikt optimerade för kompatibilitet med Zeba färg- och biotinborttagningskolonner (Cat. Nej. A44298), som möjliggör strömlinjeformade reningsarbetsflöden i fluorescerande märkningsprotokoll.
Egenskaper hos Alexa Fluor Plus-amine-reaktiva färgämnen inkluderar:
  • Multiplexoptimering—som är särskilt utformad för överlägsen prestanda i multiplexeringsexperiment, vilket möjliggör samtidig detektion och analys av flera mål inom en enda analys
  • Måldetektion—med låg förekomst, utformad med förbättrad känslighetsförmåga för att effektivt upptäcka och visualisera mål med låg förekomst i sällsynta eller värdefulla provmaterial där provkonservering är avgörande
  • Överlägsen optisk prestanda—ger förbättrade ljusstyrkeegenskaper som avsevärt förbättrar signaldetektion och målvisualisering jämfört med konventionella märkningsreagenser
  • Förbättrad fotostabilitet—ger förbättrat motstånd mot fotoblekning, vilket hjälper till att säkerställa en jämn signalintensitet under längre bildsessioner och upprepade exponeringar
  • Optimerat signal-brusförhållande—ger högre signal-brus-prestanda, vilket resulterar i tydligare måldiskriminering och minskad bakgrundsinterferens
  • Mångsidig aminreaktiv kemi—har bekväma aminreaktiva funktionella grupper som möjliggör effektiv konjugation till ett brett spektrum av biomolekyler, inklusive antikroppar, proteiner, peptider och oligonukleotider
  • Bred applikationskompatibilitet—lämplig för märkning av olika molekylära mål, vilket gör den anpassningsbar till olika experimentella protokoll och forskningsapplikationer
Förbättrad optisk prestanda genom avancerad fluorofordesign
Alexa Fluor Dessutom representerar reaktiva färgämnen ett betydande framsteg inom fluorescerande märkningsteknik, som ger överlägsen ljusstyrka och fotostabilitet jämfört med konventionella fluorescerande färgämnen. Dessa förbättrade optiska egenskaper leder direkt till förbättrad bildkvalitet, vilket gör det möjligt för forskare att visualisera större detaljer i sina biologiska prover. Den ökade fotostabiliteten är särskilt värdefull för förlängda bildsessioner och time-lapse-experiment, där fotoblekning av traditionella fluoroforer kan försämra datakvaliteten och experimentella resultat.
Optimerad småmolekylarkitektur för mångsidig proteinmärkning
Alexa Fluor Plus-färgerna är konstruerade som små, organiska fluoroforer som bibehåller den strukturella integriteten och biologiska aktiviteten hos målproteinerna samtidigt som de ger exceptionella fluorescerande signaler. Dessa fluoroforer levereras i ett aminreaktivt format, vilket möjliggör enkel konjugation till primära aminer som finns i proteiner, inklusive lysinrester och N-terminala aminogrupper. Denna reaktiva kemi säkerställer effektiv och stabil kovalent bindning till det intressanta proteinet samtidigt som potentiell störning av proteinfunktionen minimeras.
Strömlinjeformat märkningsprotokoll för konsekventa resultat
Den rekommenderade märkningsproceduren innebär att det reaktiva färgämnet löses upp i dimetylsulfoxid (DMSO) för att skapa en fungerande lösning, följt av inkubation med målproteinet under lämpliga reaktionsförhållanden. Efter märkningsreaktionen är borttagning av obundet färgämne avgörande för att uppnå optimala signal-brus-förhållanden och förhindra bakgrundsfluorescens. Detta reningssteg kan effektivt utföras med specialiserade reningssystem såsom Pierce Zeba Dye och Biotin Removal-kolonner och filterplattor, vilka ger snabb och effektiv separation av märkt protein från överskott av oreagerat färgämne.
Omfattande produktportfölj för olika forskningsapplikationer
Utöver det reaktiva färgformatet Alexa Fluor finns Plus-färger tillgängliga i flera bekväma format för att tillgodose olika experimentella behov. Forskare kan använda dessa avancerade fluoroforer som prekonjugerade primära och sekundära antikroppskonjugater, vilket eliminerar behovet av anpassade märkningsprocedurer i immunofluorescensapplikationer. Dessutom ReadyLabel erbjuder antikroppsmärkningskit en komplett lösning för forskare som föredrar att utföra egna antikroppskonjugationer, och erbjuder alla nödvändiga reagenser och protokoll i ett enda, optimerat paket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering Solid
Formatera Aminreaktivt färgämne
Kvantitet 1 mg
Produkttyp Aminreaktivt färgämne
Molekylvikt (g/mol) 885 g/mol
Filtertyp FITC
Löslighet DMSO
Innehåll och lagring -25 °C till 8 °C
Detektionsmetod fluorescens
Reaktiv grupp Tetrafluorfenylester
Etikett eller färgämne Alexa Fluor Plus 488
Etiketttyp Alexa Fluor
Färg Grön
Produktlinje Alexa Fluor
Märkningsmål Primära aminer
Excitation/Emission 493/518