Läs mer
Tocris Bioscience™ Alexidine dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18035472
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18035472 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18035472 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3979/50
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Selective inhibitor of PTPMT1
Selective inhibitor of protein tyrosine phosphatases localized to mitochondrion 1 (PTPMT1) (IC50 = 1.08 μM in vitro). Stimulates increased insulin secretion by β-cells in rat pancreatic islets. Displays antitcancer properties in FaDu cells. Also preserves functional hematopoietic stem cells ex vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alexidine dihydrochloride
CAS 1715-30-6
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C26H58Cl2N10
Formel vikt 581.71
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 581.72