Läs mer
Alexidindihydroklorid, TRC
Produktkod. 30006651
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006651 50 mg
30012046 500 mg
30011775 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006651 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA52500050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1715-30-6
Molekylformel C26 H56 N10 . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 581.71
IUPAC-namn 1-(2-etylhexyl)-3-[N-[6-[[N-[N-(2-etylhexyl)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamimidoyl]guanidin;dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.CCCCC(CC)CNC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)NCC(CC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alexidine, Dihydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H56N10.2ClH/c1-5-9-15-21(7-3)19-33-25(29)35-23(27)31-17-13-11-12-14-18-32-24(28)36-26(30)34-20-22(8-4)16-10-6-2;;/h21-22H,5-20H2,1-4H3,(H5,27,29,31,33,35)(H5,28,30,32,34,36);2*1H
Formel vikt 580.4223