Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Zink, Quantofix™ Testremsor
Produktkod. 15452737
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15452737 1 Kit Varje
1 options
H314; Orsakar allvarliga brännskador på huden och ögonskador. P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a; Andas inte in damm/rök/gas/dimma/ångor/spray. VID HUDKONTAKT (eller håret): Ta genast av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/dusch. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt skölja. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Förvara inlåst. Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.
Produktkod. 15452737 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 046651.QA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
H314; Orsakar allvarliga brännskador på huden och ögonskador. P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a; Andas inte in damm/rök/gas/dimma/ångor/spray. VID HUDKONTAKT (eller håret): Ta genast av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/dusch. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt skölja. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Förvara inlåst. Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.
Zink, Quantofix™ Testremsor används för att snabbt mäta bestämningen av zink i lösningar. Den kan lätt användas för mätningar. Den används för att regelbundet kontrollera pläteringsbaden inom metallplätering. Det används också för att kontrollera koncentrationen av zink i kylvattenbehandling, där zinksalter används som korrosionsinhibitorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Vätska
  • Färglös
  • Fullständigt blandbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Vätska
För användning med (applikation) Reagens och 100 remsor för att mäta 0-100 ppm Zn+2 i vattenlösning
Inkluderar Reagents and 100 strips
Kvantitet 1 Kit
Typ Fullständigt blandbar
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.