Läs mer
Alfacalcidol, MedChemExpress
Beskrivning
Alfacalcidol (1-hydroxycholecalciferol) is a vitamin D active metabolites, acts as a non-selective VDR activator medication, and widely be used in the management of osteoporosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alfacalcidol |
| CAS | 41294-56-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H44O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-hydroxycholecalciferol 1.alpha.-Hydroxyvitamin D3 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (124.80 mM) |
| LEDER | C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)CCC/2)[H])O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.64 |
| Visa mer |