Läs mer
Alfuzosin hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17951436
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17951436 250 mg
1 options
Produktkod. 17951436 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1004.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Alfuzosin hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alfuzosin Hydrochloride
CAS 81403-68-1
Analyt- eller komponentnamn Alfuzosin Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H27 N5 O4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Alfuzosin hydrochloride, (2RS)-N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)methylamino]propyl]tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride, SL 77-499-10, SL 77499-10, Urion, Uroxatral, Xatral, Alfoten
InChI formel InChI=1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
LEDER Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
IUPAC-namn N-[3-[(4-amino-6,7-dimetoxyquinazolin-2-yl)-metylamino]propyl]oxolane-2-karboxamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 425.91
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 425,183 g/mol