Läs mer
Alfuzosin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30006848
Change view
Kvantitet:
5 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006848 100 mg
17914825 500 mg
17970415 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006848 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA532000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81403-68-1
Molekylformel C19 H27 N5 O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 425.91
Synonym Alfuzosin hydrochloride, (2RS)-N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)methylamino]propyl]tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride, SL 77-499-10, SL 77499-10, Urion, Uroxatral, Xatral, Alfoten
IUPAC-namn N-[3-[(4-amino-6,7-dimetoxyquinazolin-2-yl)-metylamino]propyl]oxolane-2-karboxamid; hydroklorid
LEDER Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alfuzosin Hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
Formel vikt 425.183