Läs mer
Alfuzosin, MedChemExpress
Beskrivning
Alfuzosin is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alfuzosin |
| CAS | 81403-80-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H27N5O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SL 77499 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.39 mM) |
| LEDER | O=C(C1OCCC1)NCCCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.45 |
| Visa mer |