Läs mer
Alfuzosin, TRC
Produktkod. 30011773
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011773 250 mg
30008041 100 mg
30004276 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011773 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA215435250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81403-80-7
Molekylformel C19H28ClN5O4
Molekylvikt (g/mol) 425.91
Synonym 2-Furancarboxamide, N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]tetrahydro-, N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]tetrahydro-2-furancarboxamide, Alfuzosin, N-[3-[N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-(methyl)amino]propyl]tetrahydrofuran-2-carboxamide, SL 77499
IUPAC-namn N-[3-[(4-amino-6,7-dimetoxyquinazolin-2-yl)-metylamino]propyl]oxolan-2-karboxamid
LEDER COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alfuzosin
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H27N5O4/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23)
Formel vikt 389.2063