Läs mer
Beskrivelse
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human ALG10. Source: E.coli Amino Acid Sequence: AHKYLLADNRHYTFYVWKRVFQRY The ALG10 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The ALG10 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Tekniske data
Tekniske data
| Gen-ID (Entrez) | 84920 |
| Reningsmetod | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Vanligt namn | ALG10 Recombinant Protein Antigen |
| Innehåll och lagring | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulering | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| För användning med (applikation) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | ALG10A, alpha-1,2-glucosyltransferase ALG10-A, alpha-1,2-glucosyltransferase), alpha2-glucosyltransferase, Alpha-2-glucosyltransferase ALG10-A, asparagine-linked glycosylation 10 homolog (yeast, asparagine-linked glycosylation 10, alpha-1,2-glucosyltransf |
| Gensymbol | ALG10 |
| Etiketttyp | Unlabeled |
| Produkttyp | Recombinant Protein Antigen |
| Vis mere |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?