Läs mer
Novus Biologicals™ ALG12 Recombinant Protein Antigen
Produktkod. 18273492 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μl
Produktkod. Kvantitet
18273492 100 μl
1 options
Produktkod. 18273492 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP258353PEP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human ALG12. Source: E.coli Amino Acid Sequence: KVEESFNLQATHDLLYHWQDLEQYDHLEF The ALG12 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The ALG12 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gen-ID (Entrez) 79087
Reningsmetod >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Vanligt namn ALG12 Recombinant Protein Antigen
Innehåll och lagring Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
För användning med (applikation) Blocking/Neutralizing, Control
Gene Alias alpha-1,6-mannosyltransferase), asparagine-linked glycosylation 12 homolog (S. cerevisiae, asparagine-linked glycosylation 12 homolog (yeast, asparagine-linked glycosylation 12, alpha-1,6-mannosyltransferase homolog (S.cerevisiae), Asparagine-linked glyco
Gensymbol ALG12
Etiketttyp Unlabeled
Produkttyp Recombinant Protein Antigen
Kvantitet 100 μl
Regulatorisk status RUO
Källa E.Coli
Specifik reaktivitet This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-51037. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.