Läs mer
Algestone Acetophenide, Mikromol™
Beskrivning
Algestone Acetophenide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Algestone Acetophenide |
| CAS | 24356-94-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Algestone Acetophenide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C29 H36 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2H-Naphth[1',2':6,7]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., Algestone acetophenide, Alphasone acetophenide, Deladroxone, Dihydroxyprogesterone acetophenide, Droxone, Neolutin Depositum, P-DHP, ZK 9349, Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-[[(1R)-1-phenylethylidene]bis(oxy)]-, (16alpha)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-[(1-phenylethylidene)bis(oxy)]-, [16alpha(R)]-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 16alpha,17-dihydroxy-, cyclic acetal with acetophenone, (R)- (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C29H36O4/c1-18(30)29-25(32-28(4,33-29)19-8-6-5-7-9-19)17-24-22-11-10-20-16-21(31)12-14-26(20,2)23(22)13-15-27(24,29)3/h5-9,16,22-25H,10-15,17H2,1-4H3/t22-,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@@]12O[C@@](C)(O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)c6ccccc6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.59 |
| Visa mer |